Bis(4-fluorofenylo)sulfon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Fluorophenyl sulphone, 4,4'-Difluoro diphenyl sulphone, 1-Fluor-4-((4-fluorphenyl)sulphonyl)benzol, 4,4'-sulphonylbis(fluorobenzene)
L04723.06
L04723.14
L04723.06EA
259
PLN
L04723.06
L04723.14
Bis(4-fluorofenylo)sulfon ≥98%
Bis(4-fluorofenylo)sulfon
Purity: 98+%
CAS No.: 383-29-9
Molecular Formula: C12H8F2O2S
Formula Weight: 254.25
Odour: Odourless
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 1970911
MDL No.: MFCD00000350
Formuła:
C₁₂H₈F₂O₂S MW: 254.26 g/mol Temp. topnienia: 97…101 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000350 Numer CAS: 383-29-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-847-4 |