Akrylan 2-etyloheksylu ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ester 2-etyloheksylowy kwasu akrylowego
L03854.AE
L03854.AP
L03854.0F
AB177784.2500
L03854.AEEA
207
PLN
L03854.AE
L03854.AP
L03854.0F
ABCRAB177784.2500
Akrylan 2-etyloheksylu ≥98% stabilised
Akrylan 2-etyloheksylu
Purity: 98%
CAS No.: 103-11-7
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4360
Melting Point: -90°
Boiling Point: 130°/50mm
Beilstein Reference: 1765828
MDL No.: MFCD00009495
Formuła:
C₁₁H₂₀O₂ MW: 184.28 g/mol Temp. Wrzenia: 130 °C (50 mmHg) Temp. topnienia: –90 °C Gęstość: 0.885 Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009495 Numer CAS: 103-11-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-080-7 |