Drukuj
Chlorek etyloamoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L03624.30 L03624.0B
L03624.30EA 367 PLN
L03624.30 L03624.0B
Chlorek etyloamoniowy 98%
Chlorek etyloamoniowy
Uwaga: Hygroscopic. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Formuła: C₂H₈ClN
Temp. topnienia: 95…100 °C
Gęstość: 1,220
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012885
Numer CAS: 557-66-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-182-8
Klasyfikacja Merck : 14,3762