Akrylan butylu ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ester butylowy kwasu akrylowego
Stabilizacja:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
Stabilized with up to 50 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 141-32-2
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Fruit-like
Melting Point: -64°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1749970
Merck Reference: 14,1539
UN No.: 2348
MDL No.: MFCD00009446
Formuła:
C₇H₁₂O₂ MW: 128.17 g/mol Temp. Wrzenia: 145…146 °C Temp. topnienia: –64 °C Gęstość: 0.895 Temp. Zapłonu: 39 °C (102 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008809 Numer CAS: 141-32-2 Numer WE (dawny EINECS): 205-480-7 Jednostka: 2348 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 14,1539 |