4-Nitrodifenyloamina 98+%, rods
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Nitro-N-phenylaniline
L00728.03
L00728.06
L00728.03EA
531
PLN
L00728.03
L00728.06
4-Nitrodifenyloamina 98+%, rods
4-Nitrodifenyloamina
Purity: 98+%
CAS No.: 836-30-6
Molecular Formula: C12H10N2O2
Formula Weight: 214.22
Flash Point: 190°(374°F)
Melting Point: 132-135°
Boiling Point: 211°/30mm
Beilstein Reference: 2051910
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007301
Formuła:
C₁₂H₁₀N₂O₂ MW: 214.22 g/mol Temp. Wrzenia: 211 °C (30 mmHg) Temp. topnienia: 132…135 °C Temp. Zapłonu: 190 °C (374 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007301 Numer CAS: 836-30-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-646-2 Jednostka: 3077 ADR: 9 III |