Bezwodnik tolueno-p-sulfonowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Methylbenzenesulphonic anhydride, p-Toluenesulphonic anhydride
L00160.06
L00160.14
L00160.06EA
421
PLN
L00160.06
L00160.14
Bezwodnik tolueno-p-sulfonowy ≥97%
Bezwodnik tolueno-p-sulfonowy
Purity: 97%
CAS No.: 4124-41-8
Molecular Formula: C14H14O5S2
Formula Weight: 326.38
Melting Point: 125-130°
Beilstein Reference: 2223702
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00008548
Formuła:
C₁₄H₁₄O₅S₂ MW: 326.39 Temp. topnienia: 125…130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008548 Numer CAS: 4124-41-8 Numer WE (dawny EINECS): 223-926-9 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |