1-(Trimetylosililo)-1,4-pentadiyn ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H53436.03
H53436.06
H53436.14
H53436.03EA
339
PLN
H53436.03
H53436.06
H53436.14
1-(Trimetylosililo)-1,4-pentadiyn ≥98%
1-(Trimetylosililo)-1,4-pentadiyn
Purity: 98%
CAS No.: 71789-10-1
Molecular Formula: C8H12Si
Formula Weight: 136.27
Flash Point: 8°(46°F)
Boiling Point: 42°/25mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00066350
Formuła:
C₈H₁₂Si Temp. Wrzenia: 42 °C (25 mmHg) Gęstość: 0,789 Temp. Zapłonu: 8 °C (46 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066350 Numer CAS: 71789-10-1 ADR: 3,II |