Bromopentafluorobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
A13273.14
A13273.22
A13273.36
A13273.14EA
720
PLN
A13273.14
A13273.22
A13273.36
Bromopentafluorobenzen ≥99%
Bromopentafluorobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 344-04-7
Molecular Formula: C6BrF5
Formula Weight: 246.97
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: ca -31°
Boiling Point: 136-137°
Beilstein Reference: 1819390
MDL No.: MFCD00000287
Formuła:
C₆BrF₅ Temp. Wrzenia: 136…137 °C Temp. topnienia: ∼–31 °C Gęstość: 1,981 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000287 Numer CAS: 344-04-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-449-0 |