Kwas 4-metoksyantranilowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-4-methoxybenzoic acid
H32319.03
H32319.06
H32319.03EA
454
PLN
H32319.03
H32319.06
Kwas 4-metoksyantranilowy 96%
Kwas 4-metoksyantranilowy
Purity: 96%
CAS No.: 4294-95-5
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: ca 171° dec.
MDL No.: MFCD00667729
Formuła:
C₈H₉NO₃ MW: 167.16 g/mol Temp. topnienia: ∼ 171 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00667729 Numer CAS: 4294-95-5 |