6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31855.03
H31855.06
H31855.03EA
957
PLN
H31855.03
H31855.06
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 360576-04-1
Molecular Formula: C7H3BrF2O
Formula Weight: 221.00
Melting Point: 39-43°
MDL No.: MFCD07368119
Formuła:
C₇H₃BrF₂O Temp. topnienia: 39…43 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07368119 Numer CAS: 360576-04-1 |