Kwas 2-bromo-6-metoksybenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31604.03
H31604.06
H31604.03EA
518
PLN
H31604.03
H31604.06
Kwas 2-bromo-6-metoksybenzoesowy ≥98%
Kwas 2-bromo-6-metoksybenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 31786-45-5
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
MDL No.: MFCD00800732
Formuła:
C₈H₇BrO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00800732 Numer CAS: 31786-45-5 |