Drukuj
Bromopentafluorobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
107220050 107220250 107221000
ACRO107220050EA 264 PLN
ACRO107220050 ACRO107220250 ACRO107221000
Bromopentafluorobenzen 99%
Bromopentafluorobenzen
Formuła: C₆BrF₅
Temp. Wrzenia: 137 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 1,981 g/cm³
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000287
Numer CAS: 344-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-449-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4485 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.77
BSC Certification Passes