Ester etylowy kwasu aminotiooksooctowego 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Thiooxamic acid ethyl ester, Ethyl amino(thioxo)acetate, Ethyl 2-amino-2-thioxoacetate
H31447.03
H31447.06
H31447.14
H31447.03EA
303
PLN
H31447.03
H31447.06
H31447.14
Ester etylowy kwasu aminotiooksooctowego 95%
Ester etylowy kwasu aminotiooksooctowego
Purity: 95%
CAS No.: 16982-21-1
Molecular Formula: C4H7NO2S
Formula Weight: 133.17
Melting Point: 61-65°
MDL No.: MFCD00074903
Formuła:
C₄H₇NO₂S MW: 133.17 g/mol Temp. topnienia: 61…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00074903 Numer CAS: 16982-21-1 Numer WE (dawny EINECS): 605-564-7 |