4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H30220.06
H30220.14
H30220.06EA
673
PLN
H30220.06
H30220.14
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole ≥97%
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Purity: 97%
CAS No.: 74266-66-3
Molecular Formula: C7H5BrFNO3
Formula Weight: 250.02
Melting Point: 53-56°
MDL No.: MFCD00013374
Formuła:
C₇H₅BrFNO₃ MW: 250.02 g/mol Temp. topnienia: 53…56 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013374 Numer CAS: 74266-66-3 |