3-Bromo-4-metoksybenzoesan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate, 3-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester
H27297.09
H27297.03
H27297.09EA
1120
PLN
H27297.09
H27297.03
3-Bromo-4-metoksybenzoesan metylu ≥98%
3-Bromo-4-metoksybenzoesan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 35450-37-4
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 95-98°
MDL No.: MFCD00210463
Formuła:
C₉H₉BrO₃ MW: 245.07 g/mol Temp. topnienia: 95…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210463 Numer CAS: 35450-37-4 |