(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(S)-3-Amino-1,2-propanediol, (S)-3-Aminopropane-1,2-diol
H26743.03
H26743.06
H26743.03EA
271
PLN
H26743.03
H26743.06
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol 98%
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 61278-21-5
Molecular Formula: C3H9NO2
Formula Weight: 91.11
Flash Point:
Formuła:
C₃H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 117…119 °C (0,4 mmHg) Temp. topnienia: 54…56 °C Gęstość: 1,175 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00798260 Numer CAS: 61278-21-5 ADR: 8,III |