2,6-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Amino-2,4-difluoroanisole
H26631.03
H26631.06
H26631.03EA
1480
PLN
H26631.03
H26631.06
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline
Purity: 97%
CAS No.: 144851-62-7
Molecular Formula: C7H7F2NO
Formula Weight: 159.14
Refractive Index: 1.5235
Formuła:
C₇H₇F₂NO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04115898 Numer CAS: 144851-62-7 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |