2,4-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Amino-2,6-difluoroanisole
H26489.03
H26489.06
H26489.03EA
610
PLN
H26489.03
H26489.06
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline
Purity: 97%
CAS No.: 886499-08-7
Molecular Formula: C7H7F2NO
Formula Weight: 159.14
Refractive Index: 1.5130
Formuła:
C₇H₇F₂NO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04115929 Numer CAS: 886499-08-7 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |