Drukuj
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H26189.03 H26189.06
H26189.03EA 302 PLN
H26189.03 H26189.06
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 134993-88-7 Molecular Formula: C6H6F2N2.HCl Formula Weight: 180.59 Melting Point: 264-266° MDL No.: MFCD03094171
Formuła: C₆H₇Cl₃N₂
Temp. topnienia: 264…266 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094171
Numer CAS: 134993-88-7