2-Amino-4-chlorotiofenol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Amino-4-chlorobenzenethiol, 2-Amino-4-chlorophenyl mercaptan, 5-Chloro-2-mercaptoaniline
B25640.06
B25640.14
B25640.06EA
570
PLN
B25640.06
B25640.14
2-Amino-4-chlorotiofenol 96%
2-Amino-4-chlorotiofenol
Purity: 96%
CAS No.: 1004-00-8
Molecular Formula: C6H6ClNS
Formula Weight: 159.64
Odour: Unpleasant
Melting Point: 52-59°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00792528
Formuła:
C₆H₆ClNS Temp. topnienia: 52…59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00792528 Numer CAS: 1004-00-8 ADR: 8,III |