2,4-Dichloro-5-methoxyaniline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Amino-2,4-dichloroanisole, 4,6-Dichloro-m-anisidine
B25497.06
B25497.03
B25497.14
B25497.06EA
485
PLN
B25497.06
B25497.03
B25497.14
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline ≥98%
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
Purity: 98%
CAS No.: 98446-49-2
Molecular Formula: C7H7Cl2NO
Formula Weight: 192.05
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00974410
Formuła:
C₇H₇Cl₂NO MW: 192.04 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00974410 Numer CAS: 98446-49-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |