2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, (2-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin HCl
B25182.06
B25182.14
B25182.06EA
525
PLN
B25182.06
B25182.14
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride ≥98%
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 3107-34-4
Molecular Formula: C7H7F3N2.HCl
Formula Weight: 212.60
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 4582303
Formuła:
C₇H₈ClF₃N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00102619 Numer CAS: 3107-34-4 |