Akrylan 2-hydroksyetylu ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ester 2-hydroksyetylowy kwasu akrylowego
Stabilizacja:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
Stabilized with 200-300 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 818-61-1
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4500
Odour: Pungent
Melting Point:
Formuła:
C₅H₈O₃ MW: 116.12 g/mol Temp. Wrzenia: 192 °C Temp. topnienia: < –60 °C Gęstość: 1.106 Temp. Zapłonu: 101 °C (214 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002865 Numer CAS: 818-61-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-454-9 Jednostka: 2922 ADR: 8 II |