2-Chloro-4,6-dimetoksy-1,3,5-triazyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine
B24474.06
B24474.14
B24474.22
B24474.06EA
329
PLN
B24474.06
B24474.14
B24474.22
2-Chloro-4,6-dimetoksy-1,3,5-triazyna ≥98%
2-Chloro-4,6-dimetoksy-1,3,5-triazyna
Purity: 98%
CAS No.: 3140-73-6
Molecular Formula: C5H6ClN3O2
Formula Weight: 175.58
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 99-100°/1mm
MDL No.: MFCD00075607
Formuła:
C₅H₆ClN₃O₂ Temp. Wrzenia: 99…100 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 75…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075607 Numer CAS: 3140-73-6 Numer WE (dawny EINECS): 221-541-0 |