Chlorek 2-bromofenylohydrazyniowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
B23966.06
B23966.14
B23966.22
B23966.06EA
523
PLN
B23966.06
B23966.14
B23966.22
Chlorek 2-bromofenylohydrazyniowy 95%
Chlorek 2-bromofenylohydrazyniowy
Purity: 95%
CAS No.: 50709-33-6
Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl
Formula Weight: 223.51
Melting Point: ca 188° dec.
MDL No.: MFCD00012926
Formuła:
C₆H₈BrClN₂ MW: 223.5 g/mol Temp. topnienia: ∼ 188 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012926 Numer CAS: 50709-33-6 Numer WE (dawny EINECS): 256-728-6 |