Drukuj
Chlorek 3-bromofenylohydrazyniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
B23510.06 B23510.14 B23510.22
B23510.06EA 621 PLN
B23510.06 B23510.14 B23510.22
Chlorek 3-bromofenylohydrazyniowy ≥98%
Chlorek 3-bromofenylohydrazyniowy
Purity: 98% CAS No.: 27246-81-7 Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl Formula Weight: 223.51 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 3565829
Formuła: C₆H₈BrClN₂
MW: 223.5 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 225 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012933
Numer CAS: 27246-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 248-362-0