(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22533.14
B22533.22
B22533.36
B22533.14EA
381
PLN
B22533.14
B22533.22
B22533.36
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester ≥98%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 14199-15-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 163°/5mm
MDL No.: MFCD00002387
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 163 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 55…58 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002387 Numer CAS: 14199-15-6 Numer WE (dawny EINECS): 238-050-2 |