Allilochlorodimetylosilan 95%, pręty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22237.06
B22237.09
B22237.14
B22237.06EA
499
PLN
B22237.06
B22237.09
B22237.14
Allilochlorodimetylosilan 95%, pręty
Allilochlorodimetylosilan
Purity: 97%
CAS No.: 4028-23-3
Molecular Formula: CH2=CHCH2Si(CH3)2Cl
Formula Weight: 134.68
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 110-112°
Beilstein Reference: 1737978
UN No.: 2985
MDL No.: MFCD00000506
Formuła:
C₅H₁₁ClSi Temp. Wrzenia: 110…112 °C Gęstość: 0,896 Temp. Zapłonu: 5 °C (41 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000506 Numer CAS: 4028-23-3 Numer WE (dawny EINECS): 223-706-2 Jednostka: 2985 ADR: 3,II |