2-Propyl-1,3-propanediol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Propylpropane-1,3-diol
B22152.03
B22152.06
B22152.03EA
246
PLN
B22152.03
B22152.06
2-Propyl-1,3-propanediol ≥98%
2-Propyl-1,3-propanediol
Purity: 98%
CAS No.: 2612-28-4
Molecular Formula: CH3CH2CH2CH(CH2OH)2
Formula Weight: 118.18
MDL No.: MFCD00799394
Formuła:
C₆H₁₄O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00799394 Numer CAS: 2612-28-4 |