(2-Chloroetylo)sulfonylobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
[(2-Chloroethyl)sulphonyl]benzene
B21690.06
B21690.14
B21690.22
B21690.06EA
359
PLN
B21690.06
B21690.14
B21690.22
(2-Chloroetylo)sulfonylobenzen ≥98%
(2-Chloroetylo)sulfonylobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 938-09-0
Molecular Formula: C8H9ClO2S
Formula Weight: 204.68
Melting Point: 52-55°
Boiling Point: 168-174°/7mm
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00025047
Formuła:
C₈H₉ClO₂S Temp. Wrzenia: 168…174 °C (7 mmHg) Temp. topnienia: 52…55 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025047 Numer CAS: 938-09-0 Numer WE (dawny EINECS): 213-337-5 ADR: 8,III |