2-Amino-4,5-dimetoksybenzoesan metylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, 2-Amino-4,5-dimethoxy benzoate, Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester
B21002.09
B21002.18
B21002.09EA
163
PLN
B21002.09
B21002.18
2-Amino-4,5-dimetoksybenzoesan metylu 98%
2-Amino-4,5-dimetoksybenzoesan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 26759-46-6
Molecular Formula: C10H13NO4
Formula Weight: 211.22
Melting Point: 128-130°
Beilstein Reference: 2724754
Formuła:
C₁₀H₁₃NO₄ MW: 211.22 g/mol Temp. topnienia: 128…130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014904 Numer CAS: 26759-46-6 Numer WE (dawny EINECS): 247-967-7 |