Drukuj
keton cyklopropylowo 4-metoksyfenylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Cyclopropyl(4-methoxyphenyl)methanone
B20725.06 B20725.14
B20725.06EA 229 PLN
B20725.06 B20725.14
keton cyklopropylowo 4-metoksyfenylowy ≥98%
keton cyklopropylowo 4-metoksyfenylowy
Purity: 98% CAS No.: 7152-03-6 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Boiling Point: 158-160°/4.5mm Beilstein Reference: 2046539 MDL No.: MFCD00001296
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 158…160 °C (4.5 mmHg)
Temp. topnienia: 40…44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001296
Numer CAS: 7152-03-6
Numer WE (dawny EINECS): 230-487-7