Kwas oksamowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-2-oxoacetic acid
B20344.06
B20344.14
B20344.22
B20344.06EA
248
PLN
B20344.06
B20344.14
B20344.22
Kwas oksamowy ≥98%
Kwas oksamowy
Purity: 98%
CAS No.: 471-47-6
Molecular Formula: H2NC(O)CO2H
Formula Weight: 89.05
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 1743294
Merck Reference: 14,6917
MDL No.: MFCD00008006
Formuła:
C₂H₃NO₃ MW: 89.05 g/mol Temp. topnienia: ∼ 205 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008006 Numer CAS: 471-47-6 Numer WE (dawny EINECS): 207-443-0 |