2,4-Diamino-6-fenylo-1,3,5-triazyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Benzoguanamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine, 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine, 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine
B20157.0E
B20157.22
B20157.36
B20157.0EEA
1740
PLN
B20157.0E
B20157.22
B20157.36
2,4-Diamino-6-fenylo-1,3,5-triazyna 99%
2,4-Diamino-6-fenylo-1,3,5-triazyna
Purity: 99%
CAS No.: 91-76-9
Molecular Formula: C9H9N5
Formula Weight: 187.21
Melting Point: 225-228°
Beilstein Reference: 153223
Merck Reference: 14,1089
MDL No.: MFCD00023187
Formuła:
C₉H₉N₅ Temp. topnienia: 225…228 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023187 Numer CAS: 91-76-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-095-6 Klasyfikacja Merck : 14,1089 |