Benzyl cinnamate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A19550.22
A19550.36
A19550.22EA
273
PLN
A19550.22
A19550.36
Benzyl cinnamate ≥99%
Benzyl cinnamate
Purity: 99%
CAS No.: 103-41-3
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 195-200°/5mm
Beilstein Reference: 2051339
Merck Reference: 14,1130
MDL No.: MFCD00004789
Formuła:
C₁₆H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 195…200 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 34…36 °C Gęstość: 1,11 Temp. Zapłonu: 180 °C (356 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004789 Numer CAS: 103-41-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-109-3 Klasyfikacja Merck : 14,1130 |