Drukuj
Tolueno-4-sulfonian sodu ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Toluenesulphonic acid sodium salt, Sodium p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid sodium salt
A19332.18 A19332.30
A19332.18EA 290 PLN
A19332.18 A19332.30
Tolueno-4-sulfonian sodu ≥90%
Tolueno-4-sulfonian sodu
Purity: 90+% CAS No.: 657-84-1 Molecular Formula: C7H7NaO3S Formula Weight: 194.19(anhy) Merck Reference: 14,9533 MDL No.: MFCD00798566
Formuła: C₇H₇NaO₃S
MW: 194.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00798566
Numer CAS: 657-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-522-5