Drukuj
Dapson 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sulfon bis(4,4`-aminofenylowy)
A18976.22 A18976.36
A18976.22EA 369 PLN
A18976.22 A18976.36
Dapson 98%
Dapson
Purity: 98% CAS No.: 80-08-0 Molecular Formula: C12H12N2O2S Formula Weight: 248.30 Odour: Odourless Melting Point: 175-178° Beilstein Reference: 788055 Merck Reference: 14,2822 MDL No.: MFCD00007887
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248.31 g/mol
Temp. topnienia: 175…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007887
Numer CAS: 80-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-248-4