Sulfon bis(4-chlorofenylu) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4,4'-Dichloro diphenyl sulphone, 4-Chlorophenyl sulphone, 4,4'-sulphonylbis(chlorobenzene)
A18938.22
A18938.36
A18938.22EA
250
PLN
A18938.22
A18938.36
Sulfon bis(4-chlorofenylu) ≥99%
Sulfon bis(4-chlorofenylu)
Purity: 99%
CAS No.: 80-07-9
Molecular Formula: C12H8Cl2O2S
Formula Weight: 287.17
Flash Point: 233°(451°F)
Melting Point: 147-150°
Boiling Point: 249-251°/10mm
Beilstein Reference: 2052955
MDL No.: MFCD00000619
Formuła:
C₁₂H₈Cl₂O₂S Temp. Wrzenia: 249…251 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 147…150 °C Temp. Zapłonu: 233 °C (451 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000619 Numer CAS: 80-07-9 Numer WE (dawny EINECS): 201-247-9 |