Diizopropanoloamina sum of isomers ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,1'-iminodipropan-2-ol
A18451.0B
A18451.30
A18451.0BEA
480
PLN
A18451.0B
A18451.30
Diizopropanoloamina sum of isomers ≥98%
Diizopropanoloamina
Purity: 98+%
CAS No.: 110-97-4
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 130°(266°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 249-250°
Beilstein Reference: 605363
Merck Reference: 14,3195
MDL No.: MFCD00004531
Formuła:
C₆H₁₅NO₂ Temp. Wrzenia: 249…250 °C Temp. topnienia: 38…45 °C Gęstość: 1,004 Temp. Zapłonu: 130 °C (266 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004531 Numer CAS: 110-97-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-820-9 Klasyfikacja Merck : 14,3195 |