2,2,2-Trifluoroethyl acrylate ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,2,2-Trifluoroethylacrylate, Acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
Stabilizacja:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
Stabilized with 200 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 407-47-6
Molecular Formula: C5H5F3O2
Formula Weight: 154.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.3500
Odour: Pungent
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 1756611
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00000444
Formuła:
C₅H₅F₃O₂ MW: 154.09 g/mol Temp. Wrzenia: 91…93 °C Gęstość: 1.216 Temp. Zapłonu: 12 °C (53 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000444 Numer CAS: 407-47-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-987-6 Jednostka: 3272 ADR: 3 II |