D-Cykloseryna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18000.03
A18000.06
A18000.03EA
589
PLN
A18000.03
A18000.06
D-Cykloseryna ≥98%
D-Cykloseryna
Purity: 98+%
CAS No.: 68-41-7
Molecular Formula: C3H6N2O2
Formula Weight: 102.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 137° dec.
Beilstein Reference: 80798
Merck Reference: 14,2751
Optical Rotation: +115° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00005353
Formuła:
C₃H₆N₂O₂ Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00005353 Numer CAS: 68-41-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-688-4 Klasyfikacja Merck : 14,2751 |