(Trimetylosililo)octan etylu 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 2-(trimethylsilyl)acetate, (Trimethylsilyl)acetic acid ethyl ester
A17707.09
A17707.18
A17707.30
A17707.09EA
311
PLN
A17707.09
A17707.18
A17707.30
(Trimetylosililo)octan etylu 98
(Trimetylosililo)octan etylu
Purity: 98+%
CAS No.: 4071-88-9
Molecular Formula: (CH3)3SiCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 160.29
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 156-158°
Beilstein Reference: 1755902
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009172
Formuła:
C₇H₁₆O₂Si MW: 160.29 g/mol Temp. Wrzenia: 156…158 °C Gęstość: 0.876 Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009172 Numer CAS: 4071-88-9 Numer WE (dawny EINECS): 223-783-2 Jednostka: 3272 ADR: 3 III |