Drukuj
Methyl-o-anisate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-methoxybenzoate, o-Anisic acid methyl ester, 2-Anisic acid methyl ester
A17703.14 A17703.22
A17703.14EA 252 PLN
A17703.14 A17703.22
Methyl-o-anisate ≥98%
Methyl-o-anisate
Purity: 98+% CAS No.: 606-45-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5340 Odour: Characteristic Boiling Point: 246-248° Beilstein Reference: 2207356 MDL No.: MFCD00008423
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 246…248 °C
Gęstość: 1.160
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008423
Numer CAS: 606-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-118-6