Tetramethylene sulphoxide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17502.09
A17502.18
A17502.09EA
348
PLN
A17502.09
A17502.18
Tetramethylene sulphoxide ≥97%
Tetramethylene sulphoxide
Purity: 97%
CAS No.: 1600-44-8
Molecular Formula: C4H8OS
Formula Weight: 104.17
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 235-237°
Beilstein Reference: 105274
MDL No.: MFCD00005477
Formuła:
C₄H₈OS Temp. Wrzenia: 235…237 °C Gęstość: 1,173 Temp. Zapłonu: 112 °C (233 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005477 Numer CAS: 1600-44-8 Numer WE (dawny EINECS): 216-493-2 |