Izocyjanian tosylu ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Izocyjanian toluenosulfonylu, 4-Izocyjanianosulfonylotoluen
A17492.22
A17492.36
A17492.22EA
353
PLN
A17492.22
A17492.36
Izocyjanian tosylu ≥95%
Izocyjanian tosylu
Purity: 95%
CAS No.: 4083-64-1
Molecular Formula: C8H7NO3S
Formula Weight: 197.21
Flash Point: 145°(293°F)
Refractive Index: 1.5350
Odour: Irritating
Melting Point: 5°
Boiling Point: 144°/10mm
Beilstein Reference: 391287
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002030
Formuła:
C₈H₇NO₃S MW: 197.21 g/mol Temp. Wrzenia: 144 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 5 °C Gęstość: 1.295 Temp. Zapłonu: 145 °C (293 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002030 Numer CAS: 4083-64-1 Numer WE (dawny EINECS): 223-810-8 Jednostka: 2206 ADR: 6.1 III |