Bis(4-hydroksyfenylo)sulfon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4,4'-Sulphonyldiphenol, 4,4'-Dihydroxy diphenyl sulphone, 4-Hydroxyphenyl sulphone, 4,4'-sulphonyldiphenol
A17342.0B
A17342.30
A17342.0BEA
1090
PLN
A17342.0B
A17342.30
Bis(4-hydroksyfenylo)sulfon ≥99%
Bis(4-hydroksyfenylo)sulfon
Purity: 99%
CAS No.: 80-09-1
Molecular Formula: C12H10O4S
Formula Weight: 250.28
Melting Point: 245-250°
Beilstein Reference: 2052954
Formuła:
C₁₂H₁₀O₄S Temp. topnienia: 245…250 °C Gęstość: 1,366 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002350 Numer CAS: 80-09-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-250-5 |