Isopropyl trifluoroacetate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17322.14
A17322.22
A17322.14EA
305
PLN
A17322.14
A17322.22
Isopropyl trifluoroacetate ≥97%
Isopropyl trifluoroacetate
Purity: 97%
CAS No.: 400-38-4
Molecular Formula: CF3CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 156.10
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.3190
Melting Point:
Formuła:
C₅H₇F₃O₂ Temp. Wrzenia: 73 °C Temp. topnienia: < –78 °C Gęstość: 1,108 Temp. Zapłonu: –8 °C (17 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013566 Numer CAS: 400-38-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-922-1 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |