2,4,6-Tris(2-pirydylo)-1,3,5-triazyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17201.06
A17201.14
A17201.22
A17201.06EA
916
PLN
A17201.06
A17201.14
A17201.22
2,4,6-Tris(2-pirydylo)-1,3,5-triazyna ≥98%
2,4,6-Tris(2-pirydylo)-1,3,5-triazyna
Purity: 98%
CAS No.: 3682-35-7
Molecular Formula: C18H12N6
Formula Weight: 312.34
Melting Point: 248-252°
Beilstein Reference: 282581
Merck Reference: 14,9750
MDL No.: MFCD00006045
Formuła:
C₁₈H₁₂N₆ Temp. topnienia: 248…252 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006045 Numer CAS: 3682-35-7 Numer WE (dawny EINECS): 222-965-9 Klasyfikacja Merck : 14,9750 |