Chlorowodorek 2-etylofenylohydrazyny ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(2-Ethylphenyl)hydrazin HCl, 1-(2-Ethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Ethylphenylhydrazine chloride
A16853.09
A16853.18
A16853.30
A16853.09EA
418
PLN
A16853.09
A16853.18
A16853.30
Chlorowodorek 2-etylofenylohydrazyny ≥98%
Chlorowodorek 2-etylofenylohydrazyny
Purity: 98%
CAS No.: 19398-06-2
Molecular Formula: C8H12N2.HCl
Formula Weight: 172.66
Melting Point: ca 178° dec.
Beilstein Reference: 3697547
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00071599
Formuła:
C₈H₁₃ClN₂ MW: 172.66 g/mol Temp. topnienia: ∼ 178 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.21 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00071599 Numer CAS: 19398-06-2 Numer WE (dawny EINECS): 421-460-2 ADR: 9 III |