Drukuj
2,3-Dimethylphenylhydrazinium hydrochloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2,3-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2,3-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, (2,3-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride
A16526.06 A16526.14
A16526.06EA 284 PLN
A16526.06 A16526.14
2,3-Dimethylphenylhydrazinium hydrochloride ≥97%
2,3-Dimethylphenylhydrazinium hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 56737-75-8 Molecular Formula: C8H12N2.HCl Formula Weight: 172.66 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 6096287
Formuła: C₈H₁₃ClN₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013380
Numer CAS: 56737-75-8